A0731
Anti-ATG5 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Atg5 (C-terminal) antibody produced in rabbit, Anti-ASP, Anti-Apg5, Anti-Apg5L, Anti-Apoptosis-specific protein, Anti-Autophagy protein 5-like
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen ~56 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of mouse liver or human U87 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)