A0856
Anti-ATG5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, PBS solution
Sinônimo(s):
ATG5 Antibody - Anti-ATG5 (N-terminal) antibody produced in rabbit, Atg5 Antibody, Anti-APG5, Anti-APG5L, Anti-ASP, Anti-ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Anti-Apoptosis-specific protein, Anti-Autophagy protein 5-like
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
PBS solution
peso molecular
antigen ~56 kDa (Atg5-Atg12 complex)
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of human K562, rat NRK, and mouse 3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
rat ... Atg5(365601)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in western blotting
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3