About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Formulário
aqueous solution (green)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 L 20x (921P-09)
pkg of 200 mL 20x (921P-06)
pkg of 50 mL 20x (921P-04)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Declere may be used whenever immunohistochemistry staining is performed on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Using this product encourages standardization of the pretreatment procedure, thereby producing more consistent, more reliable results.
forma física
Solution containing pretreatment reagents
Outras notas
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Informações legais
Declere is a registered trademark of CellMarque Corporation
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)