descrição
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous solution (blue)
embalagem
pkg of 1 L ready to use (938B-09)
pkg of 200 mL ready to use (938B-05)
pkg of 50 mL ready to use (938B-03)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Nota de preparo