Nível de qualidade
500
600
descrição
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
forma
buffered aqueous solution (green)
embalagem
pkg of 1 L ready to use (936B-09)
pkg of 250 mL ready to use (936B-08)
pkg of 50 mL ready to use (936B-03)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Nota de preparo