Reagentes auxiliares e sistemas de detecção Cell Marque™
De pré-tratamento de tecidos a diluentes de anticorpos, soro de bloqueio e polímeros com HRP, os reagentes auxiliares Cell Marque™ oferecem o desempenho mais confiável e consistente necessários para os laboratórios de histopatologia exigentes e de alta produtividade atuais.
Nossas renomadas marcas incluem reagentes criados e testados por nossos histopatologistas certificados, usando métodos padrão de coloração histológica e de imuno-histoquímica clínica.
Literatura de produtos relacionados
Brochura: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
Soluções para pré-tratamento de tecidos Trilogy™
Trilogy™ é a melhor solução de pré-tratamento para o seu laboratório. Ao contrário de outras soluções de EDTA, a Trilogy™ é uma solução com pH quase neutro, o que a torna menos prejudicial aos tecidos, mas com a mesma alta capacidade de desmascaramento de uma solução de EDTA tradicional. Sua fórmula revolucionária combina desparafinização, reidratação e desmascaramento em uma única etapa! A Trilogy™ possibilita a padronização do procedimento de pré-tratamento, o que, por sua vez, leva a resultados mais consistentes e confiáveis.
Pré-tratamento de tecidos para IHQ Declere
Declere pode ser usado sempre que uma coloração imuno-histoquímica for realizada em cortes de tecido fixados em formalina e embebidos em parafina. O uso desse produto promove a padronização do procedimento de pré-tratamento, produzindo assim resultados mais consistentes e confiáveis.
Descalcificadores para processamento de tecidos
A descalcificação é necessária para análise por microscopia óptica de tecidos duros em procedimentos histológicos de rotina. Nossa formulação à base de EDTA OSTEOSOFT é mais adequada para a descalcificação de tecidos sensíveis que contêm cálcio, como biópsias da crista ilíaca. A solução OSTEOSOFT é utilizada apenas uma vez; uma solução nova deve ser usada com cada tecido. Oferecemos outra variante, OSTEOMOLL, que pode ser usada na descalcificação de tecido duro, como dentes e ossos, uma vez que sua formulação é à base de formaldeído e ácido acético. Enquanto a OSTEOSOFT preserva as estruturas dos antígenos no tecido, possibilitando assim uma análise IHQ, a OSTEOMOLL é usada para tecidos que não serão usados para análise de anticorpos. Os dois descalcificadores podem ser usados para fins de diagnóstico clínico e em processos de acreditação de laboratórios devido à sua certificação e registro como produtos para IVD e CE.
Diluentes de anticorpos para imuno-histoquímica
Oferecemos diluentes de anticorpos prontos para uso que foram criados para diluir e estabilizar anticorpos monoclonais e policlonais, bem como para preparar reagentes de controle negativo para imuno-histoquímica. Nosso produto, o diluente de anticorpos Diamond, contém tampão Tris (pH 7,3 a 7,7) com BSA 1% e azida sódica <0,1%. Também oferecemos o Emerald, um diluente de anticorpos à base de tampão PBS, que também pode ser usado para estabilizar anticorpos diluídos quando armazenados a 2 ºC a 8 °C. Os dois produtos foram projetados para minimizar a reação não específica que pode ser causada pelo anticorpo e promover a ligação específica de anticorpos a antígenos.
Sistema de polímeros com HRP HiDef Detection™
O sistema de polímeros HiDef Detection™ é um sistema de visualização que é pronto para uso em protocolos de imuno-histoquímica. Esse sistema em duas etapas usa um método indireto que gera um complexo anticorpo-enzima que detecta universalmente anticorpos primários de camundongo e coelho. A reação cromogênica resultante pode ser visualizada por cromógenos compatíveis com HRP usando microscopia óptica. Ele não contém biotina e elimina a coloração não específica que pode resultar da biotina endógena. Esse sistema de visualização consiste em dois reagentes de detecção e é baseado na aplicação sequencial do amplificador HiDef Detection™ (camundongo e coelho), seguido pelo detector de polímeros com HRP HiDef Detection™, amplificando a detecção de antígenos com baixa expressão. Esse sistema de detecção é compatível com plataformas de coloração manuais e automáticas abertas.
Sistema de polímeros com fosfatase alcalina HiDef Detection™
Fornecemos o sistema de polímeros de para camundongo/coelho com fosfatase alcalina HiDef Detection™, um kit de detecção imunoenzimática extremamente sensível. É um kit de detecção indireta de polímeros, sem biotina, para detecção de IgG de camundongo, IgM de camundongo e anticorpos primários de coelho. Assim, a coloração não específica derivada da atividade endógena de avidina-biotina é eliminada.
Comprimidos de tampão DAB
Os comprimidos de tampão DAB são usados para preparar a solução cromógena de DAB necessária para detecção de reações de peroxidase em imuno-histoquímica. A 3,3′-diaminobenzidina (DAB) é um substrato de peroxidase que produz um produto de coloração marrom insolúvel em álcool. O cromógeno de peroxidase é usado para visualização de estruturas antigênicas em cortes em criostato e parafina em imuno-histoquímica, e deve ser utilizado com amostras não aquosas. O reagente é suficiente para 50 procedimentos de coloração. Ele é registrado como adequado para diagnóstico in vitro (IVD) e tem certificação de produto CE.
Tampões de lavagem para IHQ com TWEEN 20
Oferecemos tampões de lavagem imuno-histoquímica TBS e PBS com TWEEN 20. Eles são soluções concentradas 20× empregadas no enxágue de reagentes de lâminas e como meio de armazenamento de curto prazo de amostras imuno-histoquímicas.
Soro de controle negativo universal
O reagente de Soro de controle negativo universal é usado em ensaios de IHQ nos quais anticorpos primários de camundongo e coelho produzem reconhecimento e ligação específicos para um antígeno. Esses reagentes ajudam na identificação de células, tecidos ou componentes de tecidos, os quais podem se ligar a anticorpos de forma não específica, e assim facilitam a interpretação.