Lâminas de controle Cell Marque™
Lâminas de controle para IHQ Cell Marque™
Nossas lâminas de controle positivo de IHQ foram desenvolvidas pelos nossos técnicos para complementar nossa oferta de anticorpos e garantir a consistência e a confiabilidade necessárias para apoiar o trabalho histopatológico.
Nossas lâminas de controle positivo são feitas para testar a especificidade e a avidez do anticorpo na coloração imuno-histoquímica (IHQ). Oferecemos os controles na forma de cortes de tecido embebidos em parafina com presença conhecida de antígenos, montados em lâminas para microscópio e projetados monitorar a coloração em laboratórios clínicos.
Lâminas de controle de linhagens celulares da HistoCyte Laboratories
Oferecemos uma ampla linha de lâminas e blocos de controle de linhagens celulares para histopatologia da HistoCyte Laboratories, feitos a partir de linhagens de células humanas cultivadas para oferecer a variedade de expressão necessária de um biomarcador específico. Essas linhagens celulares são compactas e, de modo geral, semelhantes a tecidos (“tissue-like”). Elas são processadas utilizando métodos patenteados que permitem a criação de blocos de células incorporados de alta densidade com núcleos que retêm sua morfologia celular. Nossas linhagens celulares de controle HistoCyte são compactas e estão disponíveis na forma de lâminas não coradas pré-cortadas ou blocos de microarranjos de células para corte.
As lâminas de controle da HistoCyte Laboratories são ideais para uso como controle de imuno-histoquímica (IHQ) e hibridização in situ (ISH) na mesma lâmina. Oferecemos lâminas de controle padronizadas e desenvolvidas para resultados consistentes em todo o bloco. As lâminas de controle para histologia com dois núcleos de linhagens celulares oferecem expressão positiva e negativa. Controles do analito são colocados em uma extremidade da lâmina, o que permite a aplicação da amostra na mesma lâmina para uma comparação válida. Também temos produtos mais completos disponíveis, com até cinco linhagens celulares, propiciando diversas expressões e sensibilidades: The Dynamic RangeDR
Lâminas de controle TISSUE-TROL™
As lâminas de controle para histologia são essenciais para oferecer suporte para programas formais de garantia de qualidade. Nossas lâminas TISSUE-TROL™ contêm cortes de tecidos embebidos em parafina com características conhecidas, usados para monitorar o desempenho da coloração em laboratórios patológicos. Nosso pacote de lâminas de controle contém 25 lâminas, incluindo uma lâmina corada segundo o procedimento adequado para demonstrar o resultado esperado.
Recursos de produtos relacionados
Brochura: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions