descrição
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 1 L (925B-09)
pkg of 100 mL ready to use (925B-04)
pkg of 15 mL ready to use (925B-02)
pkg of 200 mL ready to use (925B-05)
pkg of 50 mL ready to use (925B-03)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)