Documentos Principais
934B
Sigma-Aldrich
PBS IHC Wash Buffer + TWEEN® 20
20X PBS, 1% Tween® 20
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
500
600
descrição
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
Formulário
buffered aqueous solution
embalagem
pkg of 1 L 20x (934B-09)
pkg of 200 mL 20x (934B-06)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Phosphate Buffered Immunohistochemistry wash buffer plus TWEEN 20 is a 20X concentrated solution that is employed to rinse reagents off slides and to provide a medium for short-term storage of immunohistochemistry specimens between application of reagents.
forma física
Solution containing PBS buffer and TWEEN 20
Outras notas
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Informações legais
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)