descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Nível de qualidade
100
500
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 1 L ready-to-use (922P-09)
pkg of 200 mL concentrated 20x (922P-06)
pkg of 200 mL ready-to-use (922P-05)
pkg of 240 mL concentrated 100x (922P-07)
pkg of 50 mL concentrated 20x (922P-04)
fabricante/nome comercial
Cell Marque
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
20-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
1. Aghassi et al. (2003). Composition and Method for Treating Tissue Samples (U.S. Patent No. 6,649,368). U.S. Patent and Trademark Office. https://rb.gy/gy42ef
Qualidade
forma física
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)