51290
Hemoglobin from bovine blood
lyophilized, 2×cryst., ≥90% (SDS-PAGE), powder
Sinônimo(s):
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine blood
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
qualidade
2×cryst.
lyophilized
peso molecular
Mr ~64500
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
salt, none detected
~0.3% Fe
perda
≤8% loss on drying
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?