Documentos Principais
3864
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-BI Phosphoric Acid Solution
Sinônimo(s):
Naphthol AS-BI Phosphoric Acid Solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
12.5 mg/mL
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
chave InChI
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For use in Sigma Acid Phosphatase Procedure No. 386.
Componentes
Napthol AS-BI phosphoric acid, 12.5 mg/mL in N,N-dimethyl formamide.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Malgorzata Zakrzewska et al.
International journal of molecular sciences, 20(8) (2019-04-25)
Mitogen-activated protein kinases (MAPK): Erk1 and Erk2 are key players in negative-feedback regulation of fibroblast growth factor (FGF) signaling. Upon activation, Erk1 and Erk2 directly phosphorylate FGF receptor 1 (FGFR1) at a specific serine residue in the C-terminal part of