02744
Atto 655-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
Streptavidin-Atto 655
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
forma
powder
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
fluorescência
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
suitable for gel electrophoresis
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescent Labeling of Peptides
Conteúdo relacionado
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies