P5271
Potassium dichromate
ReagentPlus®, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Potassium bichromate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
pH
3.6 (100 g/L)
pf
398 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
chave InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- For the oxidation of alcohols to aldehydes.
- In the graft-polymerization of polyacrylonitrile film with polyaniline.
- To synthesize oxidized nanocellulose.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3