A7149
Tiocianato de amônio
powder
Sinônimo(s):
Rodanida de amônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
pressão de vapor
0.000114 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98% NaOH basis (titration)
Formulário
powder
cor
white
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
pf
152-154 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 76.1 g/L at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
chave InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used the synthesis of the following:
Ammonium thiocyanate (ATC) may be used the synthesis of the following:
- Graphitic carbon nitride.
- Three-dimensional nitrogen and sulfur co-doped graphene frameworks (N/S-GFs).
- Substituted 2-aminothiazole derivatives by reacting with α-halo ketone carbonyls in the presence of N-methylimidazole.
- Thiiranes from corresponding oxiranes in the presence of LiBF4.
- 1,2,4-triazole-3-thiones by a multi-component reaction with benzohydrazide acid and acid chloride in the absence of solvent.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?