431354
Tiocianato de amônio
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Rodanida de amônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
resíduo de ignição
≤0.025%
pH
4.5-6.0
pf
152-154 °C (lit.)
solubilidade
water: 76.1 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
chave InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Graphitic carbon nitride.
- Three-dimensional nitrogen and sulfur co-doped graphene frameworks (N/S-GFs).
- Substituted 2-aminothiazole derivatives by reacting with α-halo ketone carbonyls in the presence of N-methylimidazole.
- Thiiranes from corresponding oxiranes in the presence of LiBF4.
- 1,2,4-triazole-3-thiones by a multi-component reaction with benzohydrazide acid and acid chloride in the absence of solvent.
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?