909009
Tiocianato de amônio
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97.5%
Sinônimo(s):
Rodanida de amônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥97.5%
Formulário
powder
pH
4.5-6 (25 °C, 5% in water)
pf
152-154 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
chave InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Increased efficiency –Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety– Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy –Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality –Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?