Documentos Principais
8.42196
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-pyrrolidinone
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Ethyl-2-pyrrolidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
113.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
220-250-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.18 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
245 °C (DIN 51794)
potência
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.3-7.7 % (v/v)
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
2.1 cSt(20 °C)
temperatura de transição
flash point 91 °C
densidade
1.0 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCCC1=O)CC
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
chave InChI
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup