1.03818
1-Butylpyrrolidin-2-one
Sinônimo(s):
1-Butylpyrrolidin-2-one
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
EMPLURA®
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.1% Alkalinity (as butylamine)
≤0.1% Water
cor
≤50, Hazen
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCCC1=O)CCCC
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8(9)10/h2-7H2,1H3
chave InChI
BNXZHVUCNYMNOS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Benefits:
- Excellent solvency power and water miscibility
- High boiling point
- High chemical and thermal stability
- Not classified as a developmental[1]or geno-toxin
- inherently bio-degradable
- Lower volatility compared to NMP
- Reliable alternative for REACH-restricted DMA, DMF, NMP
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1