497274
Cobalt(II) thiocyanate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bis(thiocyanic acid)cobalt(II) salt, Cobaltous thiocyanate, Isothiocyanic acid cobalt(II) salt
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
N#CS[Co]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Co/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
chave InChI
INDBQWVYFLTCFF-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.