Documentos Principais
680265
Sigma-Aldrich
Mercury(I) nitrate dihydrate
reagent grade, ≥97%
Sinônimo(s):
Mercurous nitrate dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
Hg2(NO3)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
561.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
grau
reagent grade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: mercury
densidade
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
chave InChI
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Mercury(I) nitrate dihydrate can be used as a catalyst for the oxidation of aromatic methyl groups to aldehydes and carboxylic acids. It is also used in the preparation of other mercury(I) compounds. Additionally, mercury(I) nitrate dihydrate acts as a reducing agent.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4