Documentos
1.04466
Supelco
Mercury(II) oxide
red, for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Mercury(II) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HgO
Número CAS:
Peso molecular:
216.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
244-654-7
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
0.12 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
forma
solid
potência
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.03% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
resíduo de ignição
≤0.025% (substances not reducing by formic acid, as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pf
>400 °C (decomposition)
solubilidade
0.052 g/L
densidade
11.1 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
3000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.01%
N: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Hg.O
chave InChI
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Chloride (Cl): ≤ 0.025 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate): ≤ 0.025 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3