Documentos Principais
1.04439
Supelco
Nitrato de mercúrio (II) monoidratado
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Nitrato de mercúrio (II) monoidratado
About This Item
Fórmula linear:
Hg(NO3)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
324.60 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-152-3
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
26 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
resíduo de redução
≤0.01%
pf
54.6 °C (anhydrous substance)
densidade
3.89 g/cm3 at 20.2 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Hg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
chave InChI
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor (complexométrico): ≥99,0%
Cloreto (Cl): ≤0,002%
Sulfato (SO₄): ≤0,002%
Cu (cobre): ≤0,0005%
Fe (ferro): ≤0,001%
K (potássio): ≤0,005%
Na (sódio): ≤0,005%
Resíduo após a redução: ≤0,01%
Corresponde às normas ACS, Reag. da  Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4