Documentos Principais
ERMAE640
Mercury 202Hg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
pureza isotópica
 202Hg
fabricante/nome comercial
JRC
formato
neat
Nota de análise
For more information please see:
ERMAE640
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)