ERMAE671
Methylmercury 202Hg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
pureza isotópica
202Hg
fabricante/nome comercial
JRC
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)