Documentos Principais
45444
Supelco
Difenoxurone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
286.33
Beilstein:
5574828
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)N(C)C)cc2)cc1
InChI
1S/C16H18N2O3/c1-18(2)16(19)17-12-4-6-14(7-5-12)21-15-10-8-13(20-3)9-11-15/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)
chave InChI
AMVYOVYGIJXTQB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)