11093
Arsenobetaine
purum p.a., ≥95.0% (NMR)
Sinônimo(s):
2-(Trimethylarsonio)acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (NMR)
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
chave InChI
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?