Documentos Principais
8.20670
Sigma-Aldrich
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6AsNaO2 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
214.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
204-708-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
60 °C
solubilidade
2000 g/L
densidade volumétrica
870 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[As](=O)([O-])(C)C.[Na+]
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3