Documentos Principais
ERMAC626
Arsenobetaine in water
ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Arsenobetaine solution
About This Item
Número CAS:
Beilstein:
3933180
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
chave InChI
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)