PHR3236
Roxarsone
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-nitrobenzenearsonic acid, 2-Nitrophenol-4-arsonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1606208
família API
roxarsone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
pf
≥300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12)
chave InChI
XMVJITFPVVRMHC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)