C0125
Cacodylic acid
≥98%
Sinônimo(s):
Dimethylarsinic acid, Dimethylarsonic acid, Hydroxydimethylarsine oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
chave InChI
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?