205541
Cacodylic Acid, Sodium Salt, Trihydrate
Electron microscopy grade. A carcinogen that also acts as a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
Sinônimo(s):
Cacodylic Acid, Sodium Salt, Trihydrate, Sodium Dimethyl Arsenate
Ensaio
≥98% (titration)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
pKa (20 °C)
6.27
solubilidade
water: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Advertência
Outras notas
Murai, T., et al. 1993. Toxicol. Lett. 66, 53.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3