Documentos Principais
363456
Sigma-Aldrich
Arsenic(V) oxide hydrate
≥99.99%
Sinônimo(s):
Arsenic pentoxide hydrate
About This Item
Fórmula linear:
As2O5 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
229.84 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99%
Formulário
powder
composição
Degree of hydration, 2-5
adequação da reação
core: arsenic
reagent type: catalyst
densidade
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
chave InChI
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)