58160
Hydriodic acid
puriss. p.a., ≥67% (T)
Sinônimo(s):
Hydriotic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Formulário
liquid
concentração
≥67% (T)
Impurezas
≤0.001% phosphorous compounds (as PO4)
resíduo de ignição
≤0.005% (as SO4)
p.e.
127 °C (lit.)
densidade
1.96 g/mL at 20 °C
traços de ânion
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤0.1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Co: ≤0.1 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
chave InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?