248649
Hydriodic acid
contains ≤1.5% hypophosphorous acid as stabilizer, ACS reagent, ≥47.0%
Sinônimo(s):
Hydriotic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
liquid
contém
≤1.5% hypophosphorous acid as stabilizer
concentração
≥47.0%
p.e.
127 °C (lit.)
densidade
1.5 g/mL at 25 °C
traços de ânion
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
chave InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- electrophilic hydriodination of alkenes and alkynes
- cleavage of epoxides, ethers, and acetals; conversion of alcohols to iodides
- reducing agent for many groups including quinones, α-diketones, α-ketols, α-halo ketones, α-diazo ketones, and sulfoxides
- reductive cyclization of keto acids
Hydriodic acid (hypophosphorus acid as a stabilizer) can be used for the fabrication of benzylammonium hybrid layered metal-halide perovskites for spintronic and nonlinear optical applications
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?