30323
(Meta)periodato de sódio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Sinônimo(s):
Periodato de sódio
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥99.8%
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% other halogens (as Cl)
perda
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤10 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órgãos-alvo
thymus gland
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?