71859
(Meta)periodato de sódio
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Sinônimo(s):
Periodato de sódio
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (RT)
forma
crystals
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
perda
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
white to light yellow
pH
3.5-5.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pf
270 °C ((518 °F ) at 1,013 hPa - OECD Test Guideline 102 -)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorção
cut-off at 350 nm in H2O at 0.05 M
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órgãos-alvo
thymus gland
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges