769517
(Meta)periodato de sódio
≥99%
Sinônimo(s):
Periodato de sódio
Ensaio
≥99%
99.0-101.0% (RT)
Formulário
crystalline
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Mn: ≤0.0001%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órgãos-alvo
thymus gland
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?