Key Documents
1.06596
Supelco
Sodium periodate
extra pure
Sinônimo(s):
Sodium (meta)periodate
About This Item
Fórmula linear:
NaIO4
Número CAS:
Peso molecular:
213.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órgãos-alvo
thymus gland
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3