154954
Pentane
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
spectrophotometric grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.48 (vs air)
pressão de vapor
26.98 psi ( 55 °C)
8.4 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
~8.3 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
<0.010% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
35-36 °C (lit.)
pf
−130 °C (lit.)
densidade
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.60
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 245-400 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pentane is a low boiling solvent, which finds applications in industries as a petroleum solvent and as a substitute for diethyl ether.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?