densidade de vapor
2.48 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
26.98 psi
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
~8.3 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.005% water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
<0.0005%
transmitância
200 nm, ≥20%
210 nm, ≥60%
220 nm, ≥85%
230 nm, ≥95%
250 nm, ≥99%
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
35-36 °C (lit.)
pf
−130 °C (lit.)
densidade
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
Absorção UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.07
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.004
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Catalytic Cracking to Light Olefins: Pentane is extensively used in studies focused on catalytic cracking processes. Recent research has explored the use of extra-framework aluminum in ZSM-5 zeolites to enhance the production of light olefins from pentane. This application is crucial for improving the efficiency of catalytic processes and the production of valuable petrochemical feedstocks (He et al., Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2022).
Outras notas
The article number 34956-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34956-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?