223913
Ascarite®
Sodium hydroxide-coated silica, 8-20 mesh
Sinônimo(s):
Ascarite CO2 adsorbent
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
granular
tamanho de partícula
8-20 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-H]
InChI
[1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1]
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
[HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M]
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Catalytic conversion of biomass-derived feedstocks into olefins and aromatics system.
- Catalytic conversion of furans in the continuous flow fixedbed reactor.
- Catalytic testing of the zeolite samples for conversion of glucose and maple wood using a semi-batch Pyroprobe reaction system.
- Isotopic analysis of methane (CH4) samples by near-infrared (NIR) continuous-wave-cavity ring-down spectrometry (CW-CRDS).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?