Y0001547
Propylene glycol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,2-Propanediol, Propylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2.62 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
família API
propylene glycol
temperatura de autoignição
779 °F
Lim. expl.
12.5 %
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
pb
187 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)