O1516
Oil Red O solution
0.5% in propylene glycol
Sinônimo(s):
Solvent Red 27, Sudan Red 5B
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
0.5% in propylene glycol
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
λmax
0.40-1.00 at 506-520 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,29H,1-4H3/b28-27?,30-26-
chave InChI
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
103 °C