MAK560
Lipid (Oil Red O) Staining Kit
sufficient for 2 96-well plate(s)
Sinônimo(s):
Lipid staining kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 2 96-well plate(s)
Nível de qualidade
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases, obesity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The Lipid (Oil Red O) Staining Kit is suitable for selective staining and detection of neutral lipids in cultured cells. Hematoxylin included in the kit stains the nuclei of the cells.
Aplicação
Características e benefícios
- Increased kit stability by replacing the formalin mixture to a fixation buffer.
- Oil Red O component now in solution form for ease of use.
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)