C2932
Chelerythrine chloride
≥95% (TLC), powder
Sinônimo(s):
1,2-Dimethoxy-N-methyl(1,3)benzodioxolo(5,6-c)phenanthridinium chloride, Toddaline chloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
powder
cor
yellow to orange
pf
213.0-214.0 °C
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc2-c3ccc4cc5OCOc5cc4c3[N](C)=Cc2c1OC
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H
chave InChI
SUPBMPBJXZDANZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a supplement in heat-inactivated late-embryo extract or late-embryo extract to inhibit protein kinase C (PKC) activity
- for in vitro Xenopus experiments
- as a PKC inhibitor in HL-1 cells, to block the PKC pathway to study its effects on doxazosin-induced galectin-3 and collagen expression
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3