SML0338
Lornoxicam
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam, Ro 13-9297, TS 110
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faintly yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3sc(Cl)cc3S1(=O)=O
InChI
1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)
chave InChI
WLHQHAUOOXYABV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3