BP607
3-Dimethylaminopropyl 2-benzylaminobenzoate hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(dimethylamino)propyl ester hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
benzydamine
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)