N-077
(S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
NAB, NAB solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=NN1CCCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
chave InChI
BXYPVKMROLGXJI-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
Aplicação
- Inhibitory effects in toxicological studies: (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) has been used in research to investigate its inhibitory effects on the metabolism of the tobacco-specific nitrosamine, NNK, by cytochrome P450 2A13, highlighting its utility in carcinogenicity studies and its role as a research chemical in understanding biochemical pathways involved in cancer (Liu et al., 2016).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Separation of (+)-Anabasine hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material; S(−)-Nicotine solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material