Y0002118
Benzydamine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine
About This Item
Produtos recomendados
família API
benzydamine
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
chave InChI
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)